주요 문서
ENAH2C55730D
Enamine
2-amino-3-(4-sulfanylphenyl)propanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.72
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-3-(4-mercaptophenyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO2S.ClH/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(13)4-2-6;/h1-4,8,13H,5,10H2,(H,11,12);1H
InChI key
UHEJEDDDHQDWRR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009374
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009374
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)