주요 문서
ENAH2C5569A2
Enamine
2-ethyl-7-fluoroquinoline-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-ethyl-7-fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10FNO2/c1-2-10-9(12(15)16)5-7-3-4-8(13)6-11(7)14-10/h3-6H,2H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
XSPYKUKZKOJDPV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383030
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383030
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)