주요 문서
ENAH2C55675D
Enamine
tert-butyl 5-oxo-3a-phenyl-octahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
301.39
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (3aS,6aR)-5-oxo-3a-phenylhexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H23NO3/c1-17(2,3)22-16(21)19-11-14-9-15(20)10-18(14,12-19)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3/t14-,18+/m0/s1
InChI key
YDOKWFUYTZKEKK-KBXCAEBGSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608948
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608948
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)