주요 문서
ENAH2C556753
Enamine
(2,3-dibromophenyl)methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
348.44
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2,3-dibromophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5Br2ClO2S/c8-6-3-1-2-5(7(6)9)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2
InChI key
ITQAHMGZFKDFAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266479
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266479
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)