주요 문서
ENAH2C555D92
Enamine
methyl 2-(3-oxocyclohexyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl (3-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
XLWYQNLUACCYOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194778
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194778
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)