주요 문서
ENAH2C555D80
Enamine
4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
122.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-6-9-7(3-1)4-5-8-9/h4-5H,1-3,6H2
InChI key
IDHRHHLXBFGLSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190565
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190565
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)