주요 문서
ENAH11E23F36
Enamine
3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c11-10(12,13)15-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2H2
InChI key
LPDNQMYHVZMPJT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1936502
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1936502
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)