주요 문서
ENAH11E22150
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(6-fluoropyridin-3-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(6-fluoropyridin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H3F4NO/c8-5-2-1-4(3-12-5)6(13)7(9,10)11/h1-3H
InChI key
IFFJWJHMUMGZQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1931343
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1931343
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)