주요 문서
ENAH11E0B62D
Enamine
tert-butyl 3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
320.39
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-10-9-18-14(11-19)12-5-7-13(8-6-12)15(20)22-4/h5-8,14,18H,9-11H2,1-4H3
InChI key
AXLRKSDURDYZBP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1875396
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1875396
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)