주요 문서
ENAH11E00ED8
Enamine
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DPEYEJOFAHQWJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841089
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841089
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)