주요 문서
ENAH11E00A0C
Enamine
1-(oxan-2-yl)propan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)6-8-4-2-3-5-10-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
PJAGGQUSOXCAEA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)