주요 문서
ENAH11DD21AE
Enamine
6-fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7FOS/c1-6-8-3-2-7(11)4-9(8)13-10(6)5-12/h2-5H,1H3
InChI key
XGWVAQYKTCCPMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723704
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723704
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)