주요 문서
ENAH11DD21A6
Enamine
1-chloro-4-ethynyl-2-fluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.57
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-chloro-4-ethynyl-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H4ClF/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
InChI key
NNYXHVINXMFJNZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721437
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721437
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)