주요 문서
ENAH11DD199A
Enamine
3-(2,2-difluorocyclopropyl)azetidine; trifluoroacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(2,2-difluorocyclopropyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H9F2N.C2HF3O2/c7-6(8)1-5(6)4-2-9-3-4;3-2(4,5)1(6)7/h4-5,9H,1-3H2;(H,6,7)
InChI key
UGKIVZYAKQHKJE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718321
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718321
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)