주요 문서
ENAH11DD194E
Enamine
11-oxa-2,9-diazadispiro[3.0.3^{5}.3^{4}]undecan-10-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
11-oxa-2,9-diazadispiro[3.0.3(5).3(4)]undecan-10-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2.ClH/c11-6-10-7(2-1-3-7)8(12-6)4-9-5-8;/h9H,1-5H2,(H,10,11);1H
InChI key
VSZGPIKZXCJQJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717078
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717078
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)