주요 문서
ENAH11DD17FD
Enamine
2-amino-3-(1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-3-yl)alanine
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c8-6(7(10)11)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4,6,9H,3,8H2,(H,10,11)
InChI key
SDMNFUKYUGGKNV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716732
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716732
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)