주요 문서
ENAH11DD1662
Enamine
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl but-3-enoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
34-35
Iupac Name
1-(3-butenoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-2-3-8(12)13-9-6(10)4-5-7(9)11/h2H,1,3-5H2
InChI key
ATYWAFUUESAUHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709166
Melting Point
34-35
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709166
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)