주요 문서
ENAH11DD1492
Enamine
3-methoxypyridine-2-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.18
MDL number:
Iupac Name
3-methoxypyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H6FNO3S/c1-11-5-3-2-4-8-6(5)12(7,9)10/h2-4H,1H3
InChI key
CCIHDWHDNSSMOE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583423
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583423
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)