주요 문서
ENAH11DD12F2
Enamine
5-bromo-3-iodothiophene-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
332.94
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-3-iodo-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2BrIO2S/c6-3-1-2(7)4(10-3)5(8)9/h1H,(H,8,9)
InChI key
CJFDZTGODIPKKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696850
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696850
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)