주요 문서
ENAH11DD030D
Enamine
(4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothien-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H12OS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h6,10H,1-5H2
InChI key
WTAPYBKGPRPQHV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223146
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223146
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)