주요 문서
ENAH11DD012F
Enamine
1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptan-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptan-4-one
Inchi Code
1S/C6H7F2NO/c7-6(8)3-5(6)1-2-9-4(5)10/h1-3H2,(H,9,10)
InChI key
ZGRRTNHXMZCFOF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-743358
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-743358
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)