주요 문서
ENAH11DCF7E7
Enamine
2-bromo-6-formylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-6-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrO3/c9-6-3-1-2-5(4-10)7(6)8(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI key
GQQBKVTXUMVLLO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091077
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091077
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)