주요 문서
ENAH11DCF734
Enamine
3-fluoro-4-nitrobenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
150-155
Iupac Name
3-fluoro-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5FN2O3/c8-5-3-4(7(9)11)1-2-6(5)10(12)13/h1-3H,(H2,9,11)
InChI key
CKHYKLBLOPFXTB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70430
Melting Point
150-155
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70430
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)