주요 문서
ENAH11DCF6BB
Enamine
tert-butyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-9-5-7-13(8-6-12-9)10(14)15-11(2,3)4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
InChI key
SVMXIQUBNSPVCB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154329
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154329
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)