주요 문서
ENAH0CD45D8E
Enamine
2-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3NO.ClH/c1-4-2-10-5(3-11-4)6(7,8)9;/h4-5,10H,2-3H2,1H3;1H
InChI key
OUGPIPUNMDDDBD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705750
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705750
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)