주요 문서
ENAH0CD45ADC
Enamine
2-chloro-1-(5-chloro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-1-(5-chloro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H7Cl2NO/c11-5-10(14)9-4-6-3-7(12)1-2-8(6)13-9/h1-4,13H,5H2
InChI key
ZQBAZIHPFUEWPX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700439
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700439
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)