주요 문서
ENAH0CD45AA1
Enamine
benzyl 3-[(methylamino)methyl]azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
benzyl 3-[(methylamino)methyl]-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-14-7-12-8-15(9-12)13(16)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12,14H,7-10H2,1H3
InChI key
KKHWCQYKDLBRBJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699415
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699415
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)