주요 문서
ENAH0CD459E4
Enamine
2-iodo-4-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-iodo-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6IN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
DZFWKQYMUZMLSR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666252
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666252
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)