주요 문서
ENAH0CD457A1
Enamine
2,6-dimethylpyridine-4-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,6-dimethylpyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-5-3-7(12(8,10)11)4-6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
VGWFONKJNWBXPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659246
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659246
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)