주요 문서
ENAH049F3207
Enamine
5-azaspiro[2.5]octan-8-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-azaspiro[2.5]octan-8-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-1-4-8-5-7(6)2-3-7;/h6,8-9H,1-5H2;1H
InChI key
HMAMKIIOLHVQFB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590221
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590221
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)