주요 문서
ENAH049F2963
Enamine
3-(bromomethyl)thiophene-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(bromomethyl)thiophene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrNS/c7-3-5-1-2-9-6(5)4-8/h1-2H,3H2
InChI key
XUWKRXZHYHXSBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695738
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695738
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)