주요 문서
ENAH049F22D4
Enamine
methyl 3-methoxy-1-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-methoxy-1-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c1-9-8(7(10)12-3)4-6(5-8)11-2;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI key
ABMMHEUDUBODEN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666230
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666230
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)