주요 문서
ENAH049F20D8
Enamine
rac-(1R,5S)-2-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1S,5R)-2-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-7-4-5-9-8(3-1)6-7;/h7-9H,1-6H2;1H/t7-,8+;/m1./s1
InChI key
RNEATHYJGPHRLJ-WLYNEOFISA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666351
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666351
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)