주요 문서
ENAH049F1F02
Enamine
4-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
312.6
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2S2/c8-5-2-10-3-6-4(5)1-7(13-6)14(9,11)12/h1-3H
InChI key
AWCAZDDYYPVIIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179684
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179684
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)