주요 문서
ENAH049F1E55
Enamine
3-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-methyl-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8N2O3/c1-7-3(4(8)9)2-6-5(7)10/h3H,2H2,1H3,(H,6,10)(H,8,9)
InChI key
ZYYGFIXCFRITFC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307008
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307008
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)