주요 문서
ENAH049F1DFB
Enamine
(5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c9-3-5-7-6(10-8-5)4-1-2-4/h4,9H,1-3H2
InChI key
OTSUEZKWAUCIHN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108748
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108748
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)