주요 문서
ENAH049F1DCC
Enamine
2-(oxan-3-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-3-ylethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H13ClO3S/c8-12(9,10)5-3-7-2-1-4-11-6-7/h7H,1-6H2
InChI key
NVTPDZBZTJLKSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244607
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244607
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)