주요 문서
ENAH04257A5F
Enamine
1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(1H-tetrazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N5.ClH/c5-4(1-2-4)3-6-8-9-7-3;/h1-2,5H2,(H,6,7,8,9);1H
InChI key
RJDXLLSBNUBHTC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661036
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661036
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)