주요 문서
ENAH0424AEDA
Enamine
2,2-difluorospiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
49-53
Iupac Name
2,2-difluorospiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8F2O2/c8-7(9)4(5(10)11)6(7)2-1-3-6/h4H,1-3H2,(H,10,11)
InChI key
DXMNAEVEFHUBKW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215288
Melting Point
49-53
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215288
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)