주요 문서
ENAH03BC1837
Enamine
2-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-6-4-3-5-10(11)13/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChI key
APRJMNZCLSWFFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425683
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425683
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)