주요 문서
ENAH03BC1796
Enamine
2-(5-bromopyridin-3-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(5-bromo-3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c8-7-3-6(1-2-10)4-9-5-7/h3-5,10H,1-2H2
InChI key
NLYGJFFEWOCNJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301429
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301429
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)