주요 문서
ENAH03BBFC62
Enamine
2-[(6-aminopyridin-3-yl)oxy]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-[(6-amino-3-pyridinyl)oxy]ethanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c8-7-2-1-6(5-9-7)11-4-3-10/h1-2,5,10H,3-4H2,(H2,8,9)
InChI key
QKDJDXCTCSBXEL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1295936
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1295936
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)