주요 문서
ENAH03BB3735
Enamine
1,3-dimethyl 5-amino-2-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
dimethyl 5-amino-2-hydroxyisophthalate
Inchi Code
1S/C10H11NO5/c1-15-9(13)6-3-5(11)4-7(8(6)12)10(14)16-2/h3-4,12H,11H2,1-2H3
InChI key
SDBZNCSCSRGNKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749046
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749046
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)