주요 문서
ENAH03A1C953
Enamine
(2E)-3-(4-{[(furan-2-yl)methyl]sulfamoyl}phenyl)prop-2-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
307.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2E)-3-(4-{[(2-furylmethyl)amino]sulfonyl}phenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO5S/c16-14(17)8-5-11-3-6-13(7-4-11)21(18,19)15-10-12-2-1-9-20-12/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)/b8-5+
InChI key
VIBKQPVIIPWFQU-VMPITWQZSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832930
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832930
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)