주요 문서
ENAH03A1C44D
Enamine
2-(oxan-4-yl)prop-2-enenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acrylonitrile
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-7(6-9)8-2-4-10-5-3-8/h8H,1-5H2
InChI key
LXQCROVTYBCURP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817926
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817926
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)