주요 문서
ENAH03A1C379
Enamine
tert-butyl N-(1-amino-3,4-dimethylpentan-2-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (1-amino-3,4-dimethylpentan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H26N2O2/c1-8(2)9(3)10(7-13)14-11(15)16-12(4,5)6/h8-10H,7,13H2,1-6H3,(H,14,15)
InChI key
MJFPHLGXBDGXKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814254
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814254
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)