주요 문서
ENAH03A1BC8E
Enamine
methyl 2-formyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-formyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO3S/c1-13-9(12)7-3-5-2-6(4-11)14-8(5)10-7/h2-4,10H,1H3
InChI key
LNUUTIHSHDPDBU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794467
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794467
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)