주요 문서
ENAH03A1A290
Enamine
3,3-difluoro-6-methylpiperidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,3-difluoro-6-methylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C6H9F2NO/c1-4-2-3-6(7,8)5(10)9-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WVMVYOZWXBWHGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724910
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724910
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)