주요 문서
ENAH03A19623
Enamine
4-hydroxy-3-[(morpholin-4-yl)methyl]benzaldehyde hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.72
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-hydroxy-3-(4-morpholinylmethyl)benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO3.ClH/c14-9-10-1-2-12(15)11(7-10)8-13-3-5-16-6-4-13;/h1-2,7,9,15H,3-6,8H2;1H
InChI key
JCMQAKJJIXRNTC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179771
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179771
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)