주요 문서
ENAH03A179D8
Enamine
5-chloro-6-fluoropyridine-3-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.59
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-6-fluoropyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H2ClF2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H
InChI key
PARZZSYIHCEZCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167006
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167006
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)